Läs mer
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 3652°C |
| Färg | Black |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 12g/mol |
| Fysisk form | Solid |