Läs mer
Träkol, Tekniskt, Avfärgningspulver, Aktiverat, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Spécification
Spécification
| Smältpunkt | 3652°C |
| Färg | Svart |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 12g/mol |
| Fysisk form | Pulver |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aktivt kol
- Varning
- Självupphettande ämne Kategorija 2
- H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
- P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu