Läs mer
Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
TDE-serien Frys
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien
TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX400 ultralåga frysar
TSX500 ultralåga frysar
TSX600 ultralåga frysar
TSX700 ultralåga frysar
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Typ:
Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckdiagraminspelare, installerad i fält
Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckfritt kartongpapper (50-pack)
Chart Recorder
Chart Recorder pennor
Kartskrivarpapper
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Spela in sju dagars temperaturprestanda vid temperaturer till -150 grader° C använder Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur. Inspelare använder 6 tum. (15 cm) kartpapper och finns som fabriks- eller fältinstallerade.
Funktioner
- Sju dagars brännare
- Fungerar till -150 °C
- Fält- eller fabriksinstallerad
Beställningsinformation:
- Fältinstallerade enheter måste installeras av en kvalificerad fackman
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad |
| Temperaturområde | -150 °C |
| För användning med (utrustning) | TDE-serien Frys |
| Statisk hålltid | 7 dagar |
| Övervakningsalternativ | Inspelare |