Läs mer
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testkit
Produktkod. 10193202
Räckvidd:
6,5 till 8,4 pH
0 till 1 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 4 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 5 mg/L Br
pH 6,5 till 8,4, 0 till 1 mg/l Cu
pH 6,5 till 8,4, 0,1 till 2 mg/l Cl2
Beskrivning:
pH-värde
Brom
pH-värde
Klor
pH-värde
Klor
pH-värde
Koppar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10193202
Brand: Lovibond™ 147016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför vattenanalys snabbt och enkelt. Lovibond Checkit™ Comparators 2-i-1 testkit är mycket exakta och innehåller en användarvänlig kolorimetrisk skala. Varje kit indikerar en kombination av pH och ett annat mått.
  • Enkel hantering och exakt reagensdosering
  • Tablettreagens med en garanterad hållbarhetstid på minst 5/10 år
  • Rotera färghjulet med kontinuerlig gradient för att få en färgmatchning med det reagerade provet
  • Tryckta färgskivor med kontinuerlig gradient ger exakta mätningar utan exrapolerar mellan diskreta färgblock
Specifikationer
Beskrivning pH-värde
Klor
Inkluderar Checkit Skivor, celler, omrörarstav och Aqualytic tablettreagens (för 30 tester) för det önskade testet
Antal tester 30
Räckvidd 6,5 till 8,4 pH
0 till 1 mg/L Cl2
Tillräckligt för 30 tester
Testmetod Kolorimetrisk
Typ 2 i 1 testkit