Läs mer
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testkit
Räckvidd:
6,5 till 8,4 pH
0 till 1 mg/L Cl2
0 till 1 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 4 mg/L Cl2
0 till 4 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 5 mg/L Br
0 till 5 mg/L Br
6.5 to 8.4 pH, 0 to 1 mg/L Cu
6.5 to 8.4 pH, 0.1 to 2 mg/L Cl2
Beskrivning:
pH Value
Copper
Copper
pH value
Chlorine
Chlorine
pH-värde
Brom
Brom
pH-värde
Klor
Klor
pH-värde
Klor
Klor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför vattenanalys snabbt och enkelt. Lovibond Checkit™ Comparators 2-i-1 testkit är mycket exakta och innehåller en användarvänlig kolorimetrisk skala. Varje kit indikerar en kombination av pH och ett annat mått.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Tablettreagens med en garanterad hållbarhetstid på minst 5/10 år
- Rotera färghjulet med kontinuerlig gradient för att få en färgmatchning med det reagerade provet
- Tryckta färgskivor med kontinuerlig gradient ger exakta mätningar utan exrapolerar mellan diskreta färgblock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH value Chlorine |
| Räckvidd | 6.5 to 8.4 pH, 0.1 to 2 mg/L Cl2 |
| Testmetod | Kolorimetrisk |
| Typ | 2 i 1 testkit |