Läs mer
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testkit
Räckvidd:
6,5 till 8,4 pH
0 till 1 mg/L Cl2
0 till 1 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 4 mg/L Cl2
0 till 4 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 5 mg/L Br
0 till 5 mg/L Br
pH 6,5 till 8,4, 0 till 1 mg/l Cu
pH 6,5 till 8,4, 0,1 till 2 mg/l Cl2
Beskrivning:
pH-värde
Brom
Brom
pH-värde
klor
klor
pH-värde
Klor
Klor
pH-värde
Koppar
Koppar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför vattenanalys snabbt och enkelt. Lovibond Checkit™ Comparators 2-i-1 testkit är mycket exakta och innehåller en användarvänlig kolorimetrisk skala. Varje kit indikerar en kombination av pH och ett annat mått.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Tablettreagens med en garanterad hållbarhetstid på minst 5/10 år
- Rotera färghjulet med kontinuerlig gradient för att få en färgmatchning med det reagerade provet
- Tryckta färgskivor med kontinuerlig gradient ger exakta mätningar utan exrapolerar mellan diskreta färgblock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-värde Koppar |
| Räckvidd | pH 6,5 till 8,4, 0 till 1 mg/l Cu |
| Testmetod | Kolorimetrisk |
| Typ | 2 i 1 testkit |