Läs mer
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testkit
Produktkod. 11735458
Räckvidd:
6,5 till 8,4 pH
0 till 1 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 4 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH
0 till 5 mg/L Br
6.5 to 8.4 pH, 0 to 1 mg/L Cu
6.5 to 8.4 pH, 0.1 to 2 mg/L Cl2
Beskrivning:
pH Value
Copper
pH value
Chlorine
pH-värde
Brom
pH-värde
Klor
pH-värde
Klor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735458
Brand: Lovibond™ 147015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför vattenanalys snabbt och enkelt. Lovibond Checkit™ Comparators 2-i-1 testkit är mycket exakta och innehåller en användarvänlig kolorimetrisk skala. Varje kit indikerar en kombination av pH och ett annat mått.
  • Enkel hantering och exakt reagensdosering
  • Tablettreagens med en garanterad hållbarhetstid på minst 5/10 år
  • Rotera färghjulet med kontinuerlig gradient för att få en färgmatchning med det reagerade provet
  • Tryckta färgskivor med kontinuerlig gradient ger exakta mätningar utan exrapolerar mellan diskreta färgblock
Specifikationer
Beskrivning pH-värde
Klor
Inkluderar Checkit Skivor, celler, omrörarstav och Aqualytic tablettreagens (för 30 tester) för det önskade testet
Antal tester 30
Räckvidd 6,5 till 8,4 pH
0 till 1 mg/L Cl2
Tillräckligt för 30 tester
Testmetod Kolorimetrisk
Typ 2 i 1 testkit