Läs mer
CHEMetrics COD-flaskorsatser
Produktkod. p-3637931
Räckvidd:
0 till 150 ppm
Certifikat och efterlevnad:
USEPA accepteras
Antal tester:
24
Inkluderar:
25 flaskor och instruktionsbok
Förpackningsstorlek:
0.08 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11863510
Brand: CHEMetrics K7350S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Instructions
Innehåller uppmätta reagenser för noggrann, ekonomisk bestämning av COD
  • Innehåller allt som behövs (förutom destillerat vatten) för att utföra tester
  • Inkluderar flaskor och instruktionsbok
  • Kommer i kartong
  • 2 timmars matsmältningstid
  • Dikromatreaktorrötning
En ny reagensampull måste förberedas för varje serie av tester; därför kommer antalet prover som kan testas med varje kit att variera.
Specifikationer
Analyter Kemiskt syrebehov (COD)
Certifikat och efterlevnad USEPA accepteras
För användning med (applikation) Föruppmätta reagenser för noggrann, ekonomisk bestämning av COD, bestämning av innehållet av oxiderbart organiskt material i avloppsvatten
För användning med (utrustning) Digestor block samt en fotometer eller spektrofotometer
Inkluderar 25 flaskor och instruktionsbok
Antal tester 24
Räckvidd 0 till 150 ppm
Testmetod Dikromatreaktoruppslutning
Testtid 2 timmar. matsmältning
Typ COD-flaskorsats
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) USEPA-accepted
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid, Silver sulfate, Mercuricsulfate, Potassium dichromate