Läs mer
CHEMetrics Kvicksilverfria COD-flaskorsatser
Räckvidd:
0 till 15 000 ppm
0 till 15 000 ppm (HR+ )
0 till 150 ppm
0 till 150 ppm (LR)
0 till 1500 ppm
0 till 1500 ppm (HR)
Inkluderar:
150 flaskor och instruktionsbok
25 flaskor och instruktionsbok
98 flaskor och instruktionsbok
Antal tester:
149 (förutom destillerat vatten)
24
97 (förutom destillerat vatten)
missing translation for 'unitSize'
0.01 L
0.08 L
495ml
7.13 L
Paket med 25
Paket med 98
Description
- Inget behov av att modifiera eller omkalibrera befintlig utrustning eller procedurer
- Glas av optisk kvalitet för noggrannhet
- Finns i kvicksilver och kvicksilverfria versioner
- Standard 5/8 tum. (16 mm) diameter för kompatibilitet med standard COD-reaktorer och spektrofotometrar; kan även användas i mikro-COD-reaktorer
- Följ den EPA-godkända metoden för efterlevnadsrapportering och använd kaliumdikromat som oxidationsmedel, silversulfat som katalysator och kvicksilverklorid för att avlägsna kloridinterferens
- Kvicksilverfri version använder samma oxidationsmedel och katalysator utan kloridkompensatorn
Specifications
Specifications
| Analyter | Kemiskt syrebehov (COD) |
| Beskrivning | En ny reagensampull måste förberedas för varje serie av tester; därför kommer antalet prover som kan testas med varje kit att variera. |
| För användning med (applikation) | Föruppmätta reagenser för noggrann, ekonomisk bestämning av COD, bestämning av innehållet av oxiderbart organiskt material i avloppsvatten |
| För användning med (utrustning) | Digestor block samt en fotometer eller spektrofotometer |
| Inkluderar | 25 flaskor och instruktionsbok |
| Antal tester | 24 |
| Räckvidd | 0 till 1500 ppm (HR) |
| Testmetod | Dikromatreaktoruppslutning |
| Testtid | 2 timmar. matsmältning |
| Typ | COD-flaskorsats |
Safety and Handling
Product Identifier
- COD Reagent Vials 0-1500 ppm (HR) Mercury-free
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Oxiderande vätskor Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).