Läs mer
Fisherbrand™ Kemiskt absorberande kuddar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
89 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Ensidig spunbound ger extra styrka samt mindre ludd
- Bryter inte ned eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan
- Grön färg varnar arbetarna om att produkten används för farliga vätskor och låter användaren identifiera och separera farligt avfall för kassering, vilket resulterar i lägre kasseringskostnader
- Perforerad för mer flexibilitet - använd bara det du behöver och minimera avfallet
- Perfekt för att sanera kemikaliespill eller för användning i laboratorier
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Dynor, 50 x 40 cm, medelvikt, perforerade och bundna |
| Kapacitet (metrisk) | 89 l |
| Material | Spunbond, Meltblown |
| Typ | Kemiskt sorbent |
| För användning med (applikation) | Spraya, läcka och droppa i trum- och vätskeförvaringsutrymmen, arbetsstationer och laboratorier |
| Förpackningsmängd | 100 Pads/Cs. |
| Tjocklek | 2-ply |
| Mått (L x B) | 50 x 40 cm |
| Längd (metrisk) | 50 cm |
| Visa mer |