Läs mer
Fisherbrand™ Kemisk sorbentrulle
Produktkod. 15863720 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
149 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15863720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorberande rullar är 2-lagers, gröna, medelviktiga, bundna och dubbelperforerade kemiska absorptionsrullar som absorberar kemikalier och farliga vätskor. Ensidig spunbound ger extra styrka samt mindre ludd.
  • Bryter inte ned eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan
  • Grön färg varnar arbetarna för att produkten används för farliga vätskor
  • Grön färg gör det också möjligt för användaren att identifiera och separera farligt avfall för bortskaffande
  • Perforerad i mitten och tvärgående tillåter användning av exakt rätt mängd material - minskar avfallet
  • Perfekt för att sanera kemikaliespill eller för användning i laboratorier
Spill, absorberande, spill, sorbent
Specifikationer
Absorptionsförmåga Mättad, Medium Viskositet: 12,5x
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 149 l
Material Polypropen
Typ Kemiskt sorbent
För användning med (applikation) Kemiskt sorbent med låg ludd för vatten, olja eller lösningsmedelsbaserade vätskor - spraya, läcker, droppar, i trum- och vätskeförvaringsutrymmen, arbetsstationer och laboratorier.
Förpackningsmängd 2 rullar
Tjocklek 2-ply
Mått (L x B) 46 m x 380 mm
Längd (metrisk) 46 m
Bredd (metrisk) 380 mm