Läs mer
Fisherbrand™ Chemical sorbent Socs
Produktkod. 15803730 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
43 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15803730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiska sorbent socs absorberar kemikalier och farliga vätskor. Stark sugverkan, absorptionen börjar omedelbart utan att behöva vrida soc.
  • Stark sugverkan: absorptionen börjar omedelbart efter kontakt med utspilld vätska
  • Du behöver inte vända på soc
  • Flexibel design gör att soc passar runt vilken maskin, hörn eller kurva som helst
  • Idealisk för att begränsa och absorbera läckor och spill
Spill, absorberande, spill, sorbent
Specifikationer
Absorptionsförmåga Hydrofil, Oleofil
Färg Klart
Beskrivning Kemiskt sorbent soc
Kapacitet (metrisk) 43 l
Material Spunbond smältblåst polypropen
Typ Kemiskt sorbent
För användning med (applikation) Kemikaliebeständig, universell sorberande strumpa för spill av vattenbaserade, oljebaserade eller lösningsmedelsbaserade vätskor
Förpackningsmängd 12/Cs.
Mått (L x B) 1.2 m x 76 mm
Längd (metrisk) 1.2 m
Diameter (metrisk) 76 mm
Vikt (metrisk) 5.3 kg