Läs mer
3M™ Kemikaliespillsats
Produktkod. p-7213702
Inkluderar:
(100) P110 Lakan, (12) P300 kuddar, (8) P200 Mini-bommar, 5 avfallspåsar med knytband
10 x P110 lakan, 1 x P300 kudde, 1 avfallspåse med knytband
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17139350
Brand: 3M™ 7100090374
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer att allt är tillgängligt och klart om ett spill skulle inträffa. Att snabbt städa upp farliga kemikaliespill i en nödsituation främjar säkerheten på plats.
  • Idealisk för snabb reaktion på kemikaliespill: snabb och effektiv inneslutning och sanering
  • Rengöring av farliga kemikaliespill, droppar och läckor
  • Lämplig för användning med de flesta kemikalier
  • Främjar säkerheten på plats
  • Lätt att kassera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Chemical Spill Response Kit
Formatera Kit
För användning med (applikation) Rapid Response till kemikaliespill
Inkluderar 10 x P110 lakan, 1 x P300 kudde, 1 avfallspåse med knytband
Modell SK 5
Förpackningsmängd 5 Pk.
Mått (L x B) 400 x 70 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 70 mm