Läs mer
Fisherbrand™ Kemikaliespillsats, absorptionskapacitet 16L
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
16 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Kapacitet (metrisk) | 16 l |
| Typ | Economy Chemical Spill Kit |
| För användning med (applikation) | Emergency Kit för kemikaliespill |
| Inkluderar | 10 x pads (500 x 400 mm), 2 x HAZ412 SOCs (76 mm dia. x 1220 mm), 1 par handskar, 1 plastpåse och instruktioner |
| Förpackningsmängd | 1 sats |
| Mått (L x B x H) | 500 x 400 x 110 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Visa mer |