Läs mer
Fisherbrand™ Kemikaliespillsats, absorptionskapacitet 37L
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
37 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Absorptionsförmåga | Mättad, medelviskositet |
| Färg | Gult |
| Kapacitet (metrisk) | 37 l |
| Typ | Bärbar kemikaliespillsats |
| För användning med (applikation) | Utsläppssats för nödsituationer (hydrofila + oleofila + farliga kemikalier) |
| Inkluderar | 25 kuddar (500 x 400 mm), 4 SOCs (1220 mm), 1 gul avfallspåse, 1 par handskar |
| Förpackningsmängd | 1 sats |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |