Läs mer
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB120-6713
Produktkod. 18272741
  • 2790.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Dot Blot
Human IgG whole molecule
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Chicken
Multi-step
RUO
Secondary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only