Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kloramfenikol, 98 %
Produktkod. p-3734180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10368030
Brand: Thermo Scientific Chemicals 227920250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kloramfenikol, CAS # 56-75-7, är en beredning av det bredspektrade, halvsyntetiska antibiotikumet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kloramfenikol är en organisk kloridförening som innehåller en nitrobensenring
  • Kloramfenikol fungerar som ett bakteriostatiskt medel genom att binda den 50S ribosomala subenheten och förhindra peptidbildning
  • Stoppar peptidyltransferasaktivitet genom att komplexbinda till 50S subenhet
Användningsområden
  • Avsedd för molekylära och mikrobiologiska tillämpningar som gentestning av antibiotikaresistens och selektiva tillväxtexperiment och som ett selektionsmedel i bakteriell cellkultur
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-75-7
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Molekylvikt (g/mol) 323.126
MDL-nummer MFCD00078159
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[(lR,2R)-1,3-dihydroxi-1-(4-nitrofenyl)propan-2-yl]acetamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Typ Chloramphenicol
Smältpunkt 149,0 °C till 153,0 °C
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation + 18.50
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Formel vikt 323.13
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.