Läs mer
Chlorocyclohexane, 98%
Produktkod. p-7044062
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11356896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04349.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
Klorocyklohexan används som råvara i syntetiska jordbrukskemikalier och medicintekniska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Klorocyklohexan används som råvara i syntetiska jordbrukskemikalier och medicintekniska produkter
.
Löslighet
Lösligt i vatten.0,02 g/L (20 °C). Löslig i alkohol och dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-18-7
Molekylformel C6H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 118.604
MDL-nummer MFCD00003822
InChI-nyckel UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC-namn klorcyklohexan
LEDER C1CCC(CC1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorocyclohexane
Smältpunkt -44°C
Densitet 1
Kokpunkt 141°C to 143°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1900796
Merck Index 14,2732
Löslighetsinformation Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formel vikt 118.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.