Läs mer
Kloroform, 99+%, extra ren, stabiliserad med amylen, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -63 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 61°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | 826 |
| Ångtryck | 213mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.56 mPaS at 20°C |
| IUPAC-namn | triklormetan |
| Visa mer |