Läs mer
Kloroform, ACS-reagenskvalitet, stabiliserad med etanol, Scharlab
Produktkod. 11358364
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11358364
Brand: Scharlab CL02031000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Används i lösningsmedel, i analytisk kemi och inom gummiindustrin.
  • Synonymer: Triklormetan, Formyltriklorid
  • Molekylformel: CHCl 3
  • Molar massa: 119,38 g/mol
  • CAS: 67-66-3
  • EIN ECS nr.: 200-663-8
  • Dielektrisk konstant: 4,8 (20 °C)
  • Lämplighet för användning i Dithizon-tester: Klarar testet
Specifikationer
Smältpunkt -63 °C
CAS 67-66-3
Utseende Clear
Densitet 1.47g/cm3 
Kokpunkt 61°C
Kvantitet 1 L
Identifiering Passes Test (IR spectrum)
Tändpunkt 982°C
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.0005% max
Molekylformel CHCl3
MDL-nummer MFCD00000826
Ångtryck 213hPa at 20°C
Vatten 0.01% max
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Löslighetsinformation 8g/L in water at 20°C
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn triklormetan
Molekylvikt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vikt 119.38g/mol
Procent renhet 99.0 to 99.5% (G.C.)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kloroform, pro analysi, ACS, ISO, stabiliserad med etanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .