Läs mer
Chloroform, ethanol-free, 99+%, stab. with ca 50 ppm amylene
Beskrivning
Kloroform är ett vanligt förekommande laboratorielösningsmedel. Det har tidigare använts som bedövningsmedel. Det används också som en prekursor till PTFE och köldmedier. Kloroform användes tidigare som extraktionslösningsmedel för fetter, oljor och fetter. Det är användbart för snabb och enkel frisättning av periplasmatiska proteiner. Blandningen av guanidiniumtiocyanat-fenol-kloroform spelar en viktig roll i RNA-isoleringsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kloroform är ett vanligt förekommande laboratorielösningsmedel. Det har tidigare använts som bedövningsmedel. Det används också som en prekursor till PTFE och köldmedier. Kloroform användes tidigare som extraktionslösningsmedel för fetter, oljor och fetter. Det är användbart för snabb och enkel frisättning av periplasmatiska proteiner. Blandningen av guanidiniumtiocyanat-fenol-kloroform spelar en viktig roll i RNA-isoleringsprocessen.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, oljor, ligroin, alkohol, aceton, koltetraklorid och koldisulfid. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Det är en stabil och ljuskänslig kemisk förening. Inkompatibel med metaller, alkalier. Håll materialet borta från värme, gnistor och lågor och andra antändningskällor. Förvara den på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C |
| Namnnotering | ethanol-free, stabilized With ≈50ppm amylene |
| Densitet | 1.492 |
| Kokpunkt | 60.5°C to 61.5°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Odör | Characteristic |
| Brytningsindex | 1.446 |
| UN-nummer | UN1888 |
| Beilstein | 1731042 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Chloroform, ethanol-free
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Chloroform
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.