Läs mer
Chloroform, Gel Permeation Chromatography (GPC), Stabilised with Amylene, Fisher Chemical
Produktkod. 10437060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
2.5L, Plastic Coated Glass bottle
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10437060
Brand: Fisher Chemical C/4970/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Smältpunkt -63°C
CAS 67-66-3
Färg Colorless
Kokpunkt 61°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel CHCl3
MDL-nummer 826
Ångtryck 213mbar at 20°C
Viskositet 0.56 mPaS at 20°C
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn trichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 119.37
Formel vikt 119.38g/mol