Läs mer
Kloroform, Reagens ACS, Spectro Betyg, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-217320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10547552
Brand: Thermo Scientific Acros 404635000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3, 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63.0°C
Abs. 0.01 max. at 290nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 270nm, 0.15 max. at 260nm, 0.25 max. at 255nm, 1 max. at 245nm
Nedbrytningsinformation 290°C
Densitet 1.4800g/mL, 1.48
Kokpunkt 61.0°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning EcoSafPak™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4443 to 1.4463
Analysprocentintervall 99.8%
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Linjär formel CHCl3
Viskositet 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Löslighetsinformation Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
IUPAC-namn kloroform
Formel vikt 119.38
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chloroform
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.