Läs mer
Gibco™ Kolesterollipidkoncentrat (250X)
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
250X Cholesterol Lipid Concentrate är ett proteinfritt, kemiskt definierat tillskott som används för att odla NSO och andra lipidberoende cellinjer till höga densiteter samtidigt som det stödjer tillväxt och proteinuttryck utan att komplicera nedströmsrening. Tillägget kan läggas till 1X media som CD Hybridoma och filtreras med minimal förlust av lipider. Anpassade formuleringar och förpackningskonfigurationer samt kosttillskott som används i utfodringsstrategier är tillgängliga via vår kundgrupp för anpassade produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 250 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Kolesterollipidkoncentrat |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 6 till 8 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |