Läs mer
Minigrip™ Återförslutningsbara skrivpåsar
Bredd (metrisk):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Polyeten
- Återförslutningsbar
- Autoklaveringsbar
- Tre skrivstaplar för märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Återförslutningsbar väska |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 100 pack |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |