Läs mer
Azpack™ Rörrengöringsborste
Borstmaterial:
Extra absorberande fleece
Standard garnstam
Styvare standardtrådsgarn
Superborststam
Diameter (metrisk) borst:
3 mm
6 mm
Färg:
Vit/röd
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För att öka diametern är det bara att dubbla och vrida
- Längd: 10m
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Piprensare |
| Borstmaterial | Extra absorberande fleece |
| Handtagsmaterial | Flexi-stem Coil |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) borst | 6 mm |
| Längd (engelska) | 393,7 tum. |
| Längd (metrisk) | 10 m |