Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec polypropenkolonn
Produktkod. 10054280 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10054280
Brand: Macherey-Nagel™ 730015
Bara null kvar
Specifikationer
Basmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 1000 mg
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
Partikelstorlek 45μ m
Sorbent Chromabond C18 ec
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Endcapped Ja
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Porstorlek 60μ m
Ytarea (metrisk) 500 m2 /g