Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec polypropenkolonn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Basmaterial | Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 14% |
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolumntyp | SPE |
| Sängvikt | 200 mg |
| För användning med (applikation) | Fast fasextraktion |
| Partikelstorlek | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C18 ec |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |
| Endcapped | Ja |
| Visa mer |