Läs mer
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH-patroner
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Inkluderar:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Längd (metrisk):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
21,2 mm ID
30,8 mm ID
36,0 mm ID
60,0 mm ID
Max. Tryck:
12 bar
15 bar
21 bar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 15
Paket med 6
Beskrivning
För bekväm drift och pålitlig uppskalning kan dessa färdiga Flash-patroner användas med Isco Companion™ och annat Teledyne Isco CombiFlash™ system, eller som en fristående version för alla pump/detektorkombinationer (t.ex. från Biotage™ , Buchi)™
- Ekonomiska, färdiga patroner ökar flexibiliteten och sparar tid och pengar
- Ökar analytisk —säkerhet högtrycksstabilitet, utmärkt separationseffektivitet, god reproducerbarhet
- Packad med 25g till 200g SiOH-adsorbent
- Motsvarande TLC plattor: kiseldioxidskikt
- Macherey-Nagel™ är ett av de ledande företagen inom kiseldioxid och TLC
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 240 mm |
| Material | Polypropen |
| Stil | Luer lock honinlopp, luer hane utlopp |
| Typ | Flash RS SiOH kolumn |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30,8 mm ID |
| Inkluderar | 80 g SiOH |
| Kolumntyp | Flash-kolumn |
| För användning med (applikation) | Flashkromatografi |
| För användning med (utrustning) | Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf |
| Max. Tryck | 15 bar |