Läs mer
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomma kolumner för SPE
Produktkod. p-8012057 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 ml
70 ml
Beskrivning:
20-pack
30-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 12762213
Brand: Macherey-Nagel™ 730161
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbered SPE-prover (solid-phase extraction) med en rad tomma kolumner. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomma kolumner för SPE är tomma polypropenkolonner med polyeten frits . Finns i en mängd olika storlekar.
  • Tillbehör för SPE (solid-phase extraction)
  • För individuell packning av SPE-kolonner med CHROMABOND™ adsorbenter
  • Ett filterelement är redan infogat i kolumnen
  • Polypropenkolonner med polyeten frits i volymer om 1 ml 70 –ml
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumntyp Tömma
Beskrivning 30-pack
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
För användning med (utrustning) CHROMABOND Adsorbenter
Typ Polypropen SPE Kolumn
Inkluderar Polyeten frits , filterelement