Learn More
ChromaCare™ LC-MS Biologics Flush Solution
Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Borosilicate Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
Description
- Suitable for flushing difficult to clean samples such as blood, plasma, and urine after vitamin D, hormone or drugs of abuse testing
- Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
- Helps to reduce sample carryover
- Packaged in 2.5L amber glass bottle
Specifications
Specifications
| pH | 6 to 7 |
| Kokpunkt | 167°F |
| CAS | 67-64-1, 75-05-8 |
| Synonym | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Procent renhet | Pass Test (By GC-FID) |
| Kvalitet | LC-MS |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 45% 2-Propanol, 45% Acetonitrile, 10% Acetone |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Liquid |
Safety and Handling
Product Identifier
- 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone