Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Vials and Inserts
Produktkod. p-8565020
Volym (metrisk):
125μ L
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1.2 mL
1.4 mL
2,0 ml
Stängningsstorlek:
8 mm
9 mm
11 mm
Typ:
2 ml Crimp glasflaska, nivå 1
Crimp Top Vial
Dragen punktinsats
Krymptoppflaska
Screw Thread Vial
Skruvgängad flaska
Snäpplocksflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11573760
Brand: Thermo Scientific™ 01CVG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ensure sample security and integrity with inert vials that have the highest recovery rates, an ultra-low pH shift, and lowest alkali content.
Maximize your sample performance and have fewer failed assays with Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD-Grade Inert Glass Vials. These vials offer the most state-of-the-art technology in the industry for the analysis of critical low detection limit analytes, and when sample quality, reproducibility, security, and integrity are of upmost importance.
For easier sample handling and less risk of sample loss, the Chromacol GOLD-Grade Vials are the best-in-class choice for all chromatography users performing ultra-trace analysis.
Välj rätt injektionsflaska för dina behov
  • 8 mm krimptätning minimerar exponeringen mellan provlösningsmedel och septum
  • Neutralt borosilikat GOLD-Grade glas är ett lågexpansionsglas med hög renhet med en extremt låg koncentration av aktiva platser för att skydda dina analyter från oönskade interaktioner
  • Precisionsbearbetade (glas eller PTFE) hylsor gör att flaskorna kan användas i de allra flesta kommersiella autoprovtagare
GC och HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,1 ml Sci-Vi Crimp Top Vial - GULD glas
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 125μ L
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Produktlinje Chromacol Guld
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 500
Typ 2 ml Crimp glasflaska, nivå 1
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt Nej