Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW patron
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
155 mg
240 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Basmaterial | Sfärisk PS/DVB-sampolymer |
| Sängvikt | 155 mg |
| För användning med (applikation) | Perfluorerade ytaktiva ämnen, sura föreningar som sulfonater, aktiva ingredienser från starkt matrisförorenade prover som t.ex. urin, plasma, serum |
| Partikelstorlek | 45 eller 85μ m |
| Sorbent | Svagt basisk sekundär och tertiär ammoniumpolymer anjonbytare |
| Typ | Chromafix HR-XAW patron |
| Porstorlek | 55 till 65Å |
| Kvantitet | 50 st |
| Ytarea (metrisk) | 850 m2 /g |