Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW patron
Produktkod. 12757740 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
155 mg
240 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12757740
Brand: Macherey-Nagel™ 731775
Bara null kvar
Specifikationer
Basmaterial Sfärisk PS/DVB-sampolymer
Sängvikt 240 mg
För användning med (applikation) Grundläggande föreningar som kvartära aminer, grundläggande aktiva ingredienser från starkt matriskontaminerade prover
Partikelstorlek 45 eller 85μ m
Sorbent Svag karboxylsyramodifierad polymer katjonbytare
Typ Chromafix HR-XCW patron
Porstorlek 50 till 60Å
Kvantitet 50 st
Ytarea (metrisk) 850 m2 /g