missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scharlab CHROMagar™ Candida

Produktkod. 11416277
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Avkastning:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11416277

Brand: Scharlab 00000CA223

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CHROMagar Candida är ett kromogent dehydrerat medium för isolering och differentiering av stora kliniskt signifikanta Candida-arter.

  • Kromogent medium för detektion av Candida spp.
  • Vanligare är Candida-arter involverade i ytliga orofaryngeala och urogenitala infektioner.
  • Även om C.albicans fortfarande är den huvudsakliga inblandade arten, har andra typer såsom C.tropicalis , C.krusei eller C.glabrata ökat proportionellt eftersom nya antifungala medel har fungerat mycket effektivt mot C.albicans .

Specifikationer

Medietyp CHROMagar™ Candida
Produkttyp Differentialmedium
Formulering Agar 15,0 g/L, Pepton 10,2 g/L, Kloramfenikol 0,5 g/L, kromogen blandning 22,0 g/L
För användning med (applikation) Isolering och differentiering av stora kliniskt signifikanta Candida-arter
Inkubationsförhållanden 30 °C till 37 °C
Inkubationstid 48 hr.
pH 6.1± 0,2
Avkastning 25 L
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.