Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med fritta och pärlkant
Produktkod. p-8005977
Kolumnkapacitet:
15 mL
125 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10693812
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05445708
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 1000 mL
Längd (metrisk) 800 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Inkluderar PTFE Avstängningskran