Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit och NS Socket
Produktkod. 10529581
Kolumnkapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10529581
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450703
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 35 mL
Längd (metrisk) 200 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Inkluderar 0 till 2,5 mm hål PTFE-Hahn kran