Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, skivor, klass FN 4
Produktkod. 15902960 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
125 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15902960
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3504125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket rent papper för blotting, kromatografi och ett brett utbud av biovetenskapliga och diagnostiska absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Icke-steril, bulkförpackad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100/Pk, 125 g/m 2
Diameter (metrisk) Yttre 125 mm
Filmtjocklek 0.24 mm
Formatera Skiva
Kvalitet FN 4
Material Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska)