Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, ark, klass FN 100
Produktkod. p-7084325 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
76 mm
260 mm
580 mm
Bredd (metrisk):
102 mm
410 mm
680 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 15942810
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2527076102N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket rent papper för blotting, kromatografi och ett brett utbud av biovetenskapliga och diagnostiska absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Icke-steril, bulkförpackad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100/Pk, 195 g/m 2
Mått (L x B) 76 mm × 102 mm
Filmtjocklek 0.35 mm
Formatera Ark
Kvalitet FN 100
Material Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska)
Bredd (metrisk) 102 mm
Längd (metrisk) 76 mm