Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ FM 15/2 SiOH polypropen Flash Column
Produktkod. 12884431 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
ID: 15,8 mm
Produktkod. 12884431
Brand: Macherey-Nagel™ 730881
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För automatiserade system eller vakuumgrenrör
  • Automatiserade system eller CHROMABOND™ vakuum grenrör
  • Polypropenkolonn, polyetenfilterelement
  • Hög lastkapacitet och separationseffektivitet
  • Konstant mottryck, lufttät tätning
  • Standard Luer-port För automatiserad fastfasextraktion, parallell flashrening/syntes, screening/rening med hög genomströmning.
Specifikationer
Längd (metrisk) 90 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Biotage FlashMaster System