Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 15 C18 ec Polypropylen Flash Column
Produktkod. 12718332 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
ID: 21,2 mm
Produktkod. 12718332
Brand: Macherey-Nagel™ 732811
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) 116 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf