Läs mer
Krom för AAS 10g/L HCl-matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7697-37-2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | HNO3 |
| Koncentration | 10 g/L ±0.02 g/L |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| InChI-nyckel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Single-element Concentrated Standard Solution |
| LEDER | O[N+]([O-])=O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for AAS. Chromium (Cr) 10000mg/l in HCl 5%
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .