Läs mer
Chromium(III) chloride, anhydrous, 98%
Produktkod. p-7048978
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11351699
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012336.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-73-7
Kromklorid och kromsulfat har använts som kosttillskott. Krom(III)klorid och krom(III)sulfat kan användas vid tillverkning av livsmedel för speciella näringsändamål och i kosttillskott. Det finns i diverse applikationer, såsom katalysatorer, härdare, bearbetningsmedel, tvärbindningsmedel och bindemedel. Det används för att göra mycket rent krom och andra kromföreningar, som betningsmedel vid färgning av bomull och för att kroma metaller. Den används också för trivalent galvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-73-7
MDL-nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride
Namnnotering Anhydrous
Färg Violett
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Löslighetsinformation Partially soluble in water.
Formel vikt 158.35
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.87 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.