Läs mer
Chromium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4824678
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11303877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035691.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-73-7 | CrCl3
De vapor-phase samreduktioner med andra metallhalider av väte resulterar i finfördelade intermetalliska material med tillämpningar som strukturella material eller föreningar med användbara termoelektriska, magnetiska och oxidationsmotståndsegenskaper. Det används som en katalysator, för organisk syntes, för tillverkning av färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-73-7
Molekylformel CrCl3
MDL-nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride
Smältpunkt ∽1150°C
Färg Violett
Fysisk form Flingor
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,water.
Formel vikt 158.35
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.87
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.