Läs mer
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min
Produktkod. p-7051852
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11319777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042114.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Krom(III)kloridhexahydrat används som katalysator, som betningsmedel i tryckeri- och färgningsindustrin. Det är involverat i framställningen av vattenfritt tetrahydrofurankomplex av krom(III)klorid genom att reagera med trimetylsilylklorid. Det finner tillämpning vid tillverkning av en mängd olika kromhaltiga pigment i färgindustrin och andra kromsalter inom den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Molekylvikt (g/mol) 266.44
MDL-nummer MFCD00149660
InChI-nyckel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 83°C
Färg Svart till grönt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Löslighetsinformation Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether
IUPAC-namn triklorokrom;hexahydrat
Formel vikt 266.45 (158.35 Anhydrous)
Procent renhet ≤99.5%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.76 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chromium(III) chloride hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.