Läs mer
Chromium(III) fluoride, 98%
Produktkod. p-7050160
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11358617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035741.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7788-97-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7788-97-8
MDL-nummer MFCD00016045
Synonym chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) fluoride
Smältpunkt >1000°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formel vikt 108.99
Procent renhet 99.98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.8 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.