Läs mer
Chromium(III) oxide, 99%
Produktkod. p-4407384
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11371629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012285.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Krom(III)oxid är känd som grön förening som används för polering och polering. Det kan användas som slipmedel. Förutom att det används som en prekursor till det magnetiska pigmentet, nämligen kromdioxid, används det i bläck, glas och pigment (viridian). De används som pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel. Det är en katalysator i Phillips-processen för tillverkning av högdensitetspolyeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-38-9
Molekylformel Cr2O3
Molekylvikt (g/mol) 151.99
MDL-nummer MFCD00010949
InChI-nyckel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-namn dikrom(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifikationer
Kokpunkt 3000°C
Kemiskt namn eller material Chromium(III) oxide
Smältpunkt 2435°C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water,alcohol,acetone and acids.
Formel vikt 151.99
Odör Odorless
Brytningsindex 2.551
Utseende Pale to dark green powder
Densitet 5.2 g/cm3at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.