Läs mer
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, 98%
Produktkod. 11489403
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11489403
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11816.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Krom(III)-kaliumsulfat används för garvning av läder och som fotografisk filmhärdare. Det används vid tillverkning av krominnehållande katalysator. Det används i mordantin i tryckeri- och färgningsindustrin och det kan också användas som analytiskt reagens. Dessutom används det också som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Krom(III)-kaliumsulfat används för garvning av läder och som fotografisk filmhärdare. Det används vid tillverkning av krominnehållande katalysator. Det används i mordantin i tryckeri- och färgningsindustrin och det kan också användas som analytiskt reagens. Dessutom används det också som livsmedelstillsats.
Löslighet
Lösligt i vatten. 24 g/100 ml (15 °C)
Noter
Inkompatibel med magnesium, aluminium. Förvaras åtskilt från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7788-99-0
Molekylformel CrH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 499.386
MDL-nummer MFCD00149917
InChI-nyckel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-namn kalium;krom(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 89°C
Kvantitet 2500 g
Linjär formel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Löslighetsinformation Soluble in water. 24g/100 mL (15°C)
Formel vikt 499.39 (283.21 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 1.83
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.