Läs mer
Chromium(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Produktkod. p-4824679
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11307628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033303.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15244-38-9 | Cr2O12S3 | 392.16 g/mol
Krom(III)sulfathydrat används i stor utsträckning vid tillverkning av kromgarvat läder, färger, bläck och keramik. Det används också vid framställning av krommetall, färgämne, i tryckeri- och färgningsindustrin. Det är involverat i framställningen av kromkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-38-9
Molekylformel Cr2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 392.16
MDL-nummer MFCD00016039
InChI-nyckel GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn dikrom(3+)trisulfat
LEDER [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) sulfate hydrate
Färg Lila
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
Formel vikt 392.17 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) sulphate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chromium(III) sulphate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.