Läs mer
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis)
Produktkod. p-4781854
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2kg
500g
Produktkod. 11361198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010147.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skenbar densitet 2,0-3,0 g/cm 3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-47-3
Molekylformel Cr
Molekylvikt (g/mol) 52.00
MDL-nummer MFCD00010944
InChI-nyckel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-namn krom
LEDER [Cr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium
Färg Grå
Utseende Gray powder
Kvantitet 10 g
Maskstorlek -100 Mesh
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium powder
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.